Schleimsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Mucinsäure, Galaktarsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M89617-100G M89617-500G
SIALM89617-100GEA 67.8 EUR
SIALM89617-100G SIALM89617-500G
Schleimsäure, Sigma-Aldrich®
Schleimsäure
Formel: C₆H₁₀O₈
Molecular Weight: 210,14 g/mol
Schmelzpunkt: 220…225 °C
Dichte: 1,79 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004239
CAS-Nummer: 526-99-8
EINECS: 208-404-0