2,3-Dibrompyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
PY-1458-1G PY-1458-25G PY-1458-5G PY-1458-200G
COBBPY-1458-1GEA 25.5 EUR
COBBPY-1458-1G COBBPY-1458-25G COBBPY-1458-5G COBBPY-1458-200G
2,3-Dibrompyridin
2,3-Dibromopyridine
Formel: C₅H₃Br₂N
Molecular Weight: 236,89 g/mol
Siedepunkt: 249…249,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 58…59 °C
MDL: MFCD00234014
CAS-Nummer: 13534-89-9