2,3-Dibromthiophen

Lieferant: COMBI-BLOCKS

OS-7689-25G OS-7689-5G
COBBOS-7689-25GEA 76.1 EUR
COBBOS-7689-25G COBBOS-7689-5G
2,3-Dibromthiophen
2,3-Dibromothiophene
Formel: C₄H₂Br₂S
Molecular Weight: 241,93 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –17,5 °C
Dichte: 2,2 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005418
CAS-Nummer: 3140-93-0
EINECS: 221-542-6
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR