2,3-Dichlor-5-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF610.1 004746-100G 004746-25G
CHMPCFF610.1EA 532 EUR
CHMPCFF610.1 FLUO004746-100G FLUO004746-25G
2,3-Dichlor-5-(trifluormethyl)pyridin
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂Cl₂F₃N
Molecular Weight: 215,99 g/mol
Siedepunkt: 176 °C (1013 hPa)
MDL: MFCD00042243
CAS-Nummer: 69045-84-7
EINECS: 410-340-5
UN: 3082
ADR: 9,III