2,3-Dichlor-5-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7457-25G
OS-7457-100G
COBBOS-7457-25GEA
37.5
EUR
COBBOS-7457-25G
COBBOS-7457-100G
2,3-Dichlor-5-(trifluormethyl)pyridin
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₂Cl₂F₃N Molecular Weight: 215,99 g/mol Siedepunkt: 176 °C (1013 hPa) |
MDL:
MFCD00042243 CAS-Nummer: 69045-84-7 EINECS: 410-340-5 UN: 3082 ADR: 9,III |