2,3-Dichlor-5-(trifluormethyl)pyridin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
241810250 241811000
ACRO241810250EA 34.6 EUR
ACRO241810250 ACRO241811000
2,3-Dichlor-5-(trifluormethyl)pyridin 97%
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂Cl₂F₃N
Molecular Weight: 215,99 g/mol
Siedepunkt: 176 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 8…9 °C
Dichte: 1,549 g/cm³
Flammpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042243
CAS-Nummer: 69045-84-7
EINECS: 410-340-5
UN: 3082
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4745 to 1.4765 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %