2,3-Dichlorbenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
OS-7648-5G
OS-7648-100G
OS-7648-25G
COBBOS-7648-5GEA
25.5
EUR
COBBOS-7648-5G
COBBOS-7648-100G
COBBOS-7648-25G
2,3-Dichlorbenzoesäure
2,3-Dichlorobenzoic acid
Formel:
C₇H₄Cl₂O₂ Molecular Weight: 191,01 g/mol Schmelzpunkt: 168,3 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002413 CAS-Nummer: 50-45-3 EINECS: 200-039-5 |