2,3-Dichlorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-2647-100G
BB-2647-5G
BB-2647-25G
BB-2647-1G
COBBBB-2647-100GEA
759
EUR
COBBBB-2647-100G
COBBBB-2647-5G
COBBBB-2647-25G
COBBBB-2647-1G
2,3-Dichlorphenylboronsäure
2,3-Dichlorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BCl₂O₂ Molecular Weight: 190.82 g/mol |
MDL:
MFCD01075703 CAS-Nummer: 151169-74-3 |