2,3-Dichlorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
PY-7069-100G PY-7069-25G PY-7069-5G
COBBPY-7069-100GEA 102 EUR
COBBPY-7069-100G COBBPY-7069-25G COBBPY-7069-5G
2,3-Dichlorpyridin
2,3-Dichloropyridine
Formel: C₅H₃Cl₂N
Molecular Weight: 147,99 g/mol
Siedepunkt: 202,5…203.5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 70…71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006229
CAS-Nummer: 2402-77-9
EINECS: 219-281-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III