2,3-Difluor-4-hydroxybenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4293-5G
CA-4293-1G
COBBCA-4293-5GEA
520
EUR
COBBCA-4293-5G
COBBCA-4293-1G
2,3-Difluor-4-hydroxybenzoesäure
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid
Formel:
C₇H₄F₂O₃ Molecular Weight: 174.1 g/mol |
MDL:
MFCD01321116 CAS-Nummer: 175968-39-5 |