2,3-Difluor-4-methylbenzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2,3-Difluor-4-tolylaldehyd, 2,3-Difluor-4-tolualdehyd, 2,3-Difluor-p-tolualdehyd, 2,3-Difluor-p-tolylaldehyd, 2,3-Difluor-p-methylbenzaldehyd
005746-5G 005746-1G
FLUO005746-5GEA 0 EUR
FLUO005746-5G FLUO005746-1G
2,3-Difluor-4-methylbenzaldehyd
2,3-Difluoro-4-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₆F₂O
MDL: MFCD01631644
CAS-Nummer: 245536-50-9