2,3-Difluorbenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
OS-7591-5G OS-7591-100G OS-7591-25G
COBBOS-7591-5GEA 31.2 EUR
COBBOS-7591-5G COBBOS-7591-100G COBBOS-7591-25G
2,3-Difluorbenzoesäure
2,3-Difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄F₂O₂
Molecular Weight: 158.1 g/mol
MDL: MFCD00010267
CAS-Nummer: 4519-39-5