2,3-Dimethoxypyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
HC-6968-5G
HC-6968-25G
HC-6968-1G
COBBHC-6968-5GEA
107
EUR
COBBHC-6968-5G
COBBHC-6968-25G
COBBHC-6968-1G
2,3-Dimethoxypyridin
2,3-Dimethoxypyridine
Formel:
C₇H₉NO₂ Molecular Weight: 139,15 g/mol |
MDL:
MFCD03095043 CAS-Nummer: 52605-97-7 |