Pinakol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: Tetramethylethylenglycol, Pinakon, 2,3-Dimethyl-2,3-butandiol
OS-7485-100G OS-7485-25G OS-7485-500G
COBBOS-7485-100GEA 124 EUR
COBBOS-7485-100G COBBOS-7485-25G COBBOS-7485-500G
Pinakol
Pinakol
Formel: C₆H₁₄O₂
Molecular Weight: 118,18 g/mol
Siedepunkt: 174 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 40…41 °C
Dichte: 0,967 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 77 °C
MDL: MFCD00004462
CAS-Nummer: 76-09-5
EINECS: 200-933-5
Merck Index: 13,07521