4-Fluor-2,3-dimethylbenzaldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 4-Fluoro-2,3-dimethylbenzaldehyde
HC-3370-1G HC-3370-5G
COBBHC-3370-1GEA 404 EUR
COBBHC-3370-1G COBBHC-3370-5G
4-Fluor-2,3-dimethylbenzaldehyd
4-Fluor-2,3-dimethylbenzaldehyd
Formel: C₉H₉FO
Molecular Weight: 152.17 g/mol
MDL: MFCD16295095
CAS-Nummer: 363134-37-6