2,3-Dimethylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-2576-5G BB-2576-25G BB-2576-100G
COBBBB-2576-5GEA 50.3 EUR
COBBBB-2576-5G COBBBB-2576-25G COBBBB-2576-100G
2,3-Dimethylphenylboronsäure
2,3-Dimethylphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₁BO₂
Molecular Weight: 149.98 g/mol
MDL: MFCD01863524
CAS-Nummer: 183158-34-1