2,4,6-Trifluorbenzolsulfonylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,4,6-Trifluorbenzolsulfochlorid, 2,4,6-Trifluorbenzol-1-sulfonylchlorid, 2,4,6-Trifluorbenzolsulfonsäurechlorid
H32746.MD H32746.03
H32746.MDEA 57 EUR
H32746.MD H32746.03
2,4,6-Trifluorbenzolsulfonylchlorid ≥97%
2,4,6-Trifluorbenzolsulfonylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 220239-64-5 Molecular Formula: C6H2ClF3O2S Formula Weight: 230.59 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD01091015
Formel: C₆H₂ClF₃O₂S
Molecular Weight: 230,59 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01091015
CAS-Nummer: 220239-64-5
UN: 3265
ADR: 8,II