2,4,6-Trimethoxybenzaldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0036-5G OT-0036-25G OT-0036-100G
COBBOT-0036-5GEA 36.4 EUR
COBBOT-0036-5G COBBOT-0036-25G COBBOT-0036-100G
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyd
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Molecular Weight: 196,2 g/mol
Siedepunkt: 291 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 120 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003313
CAS-Nummer: 830-79-5
EINECS: 212-598-2