2,4-Bis(trifluormethyl)benzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2,4-Bis(trifluormethyl)benzoesäureamid
004999-5G 004999-1G
FLUO004999-5GEA 260 EUR
FLUO004999-5G FLUO004999-1G
2,4-Bis(trifluormethyl)benzamid
2,4-Bis(trifluormethyl)benzamid
Formel: C₉H₅F₆NO
Molecular Weight: 257.14 g/mol
MDL: MFCD00083536
CAS-Nummer: 53130-45-3