2,4-Bis(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3518-5G BB-3518-25G BB-3518-1G
COBBBB-3518-5GEA 65.8 EUR
COBBBB-3518-5G COBBBB-3518-25G COBBBB-3518-1G
2,4-Bis(trifluormethyl)phenylboronsäure
2,4-Bis(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₅BF₆O₂
Molecular Weight: 257.93 g/mol
MDL: MFCD01631349
CAS-Nummer: 153254-09-2