2,4-Dibrom-1,5-dimethylimidazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2,4-Dibrom-1,5-dimethyl-1H-imidazol
HI-1173-1G HI-1173-5G
COBBHI-1173-1GEA 0 EUR
COBBHI-1173-1G COBBHI-1173-5G
2,4-Dibrom-1,5-dimethylimidazol
2,4-Dibromo-1,5-dimethylimidazole
Formel: C₅H₆Br₂N₂
MDL: MFCD06659899
CAS-Nummer: 850429-57-1