2,4-Dichlor-5-methylbenzolsulfonylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,4-Dichlor-5-methylbenzolsulfochlorid, 2,4-Dichlor-5-methylbenzolsulfonsäurechlorid, 2,4-Dichlor-5-methylbenzol-1-sulfonylchlorid
A19718.09
A19718.18
A19718.88
A19718.09EA
161
EUR
A19718.09
A19718.18
A19718.88
2,4-Dichlor-5-methylbenzolsulfonylchlorid ≥97%
2,4-Dichlor-5-methylbenzolsulfonylchlorid
Purity: 97%
CAS No.: 28286-86-4
Molecular Formula: C7H5Cl3O2S
Formula Weight: 259.54
Melting Point: 70-73°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00044016
Formel:
C₇H₅Cl₃O₂S Molecular Weight: 259.54 Schmelzpunkt: 70…73 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00044016 CAS-Nummer: 28286-86-4 EINECS: 248-938-1 UN: 3261 ADR: 8 II |