2,4-Dichlor-6-methylbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2,4-Dichlor-6-methylbenzol-1-sulfonylchlorid, 2,4-Dichlor-6-methylbenzolsulfonsäurechlorid, 2,4-Dichlor-6-methylbenzolsulfochlorid
TL00692.1
TL00692.10
TL00692.50
MAYBTL00692.1EA
0
EUR
MAYBTL00692.1
MAYBTL00692.10
MAYBTL00692.50
2,4-Dichlor-6-methylbenzolsulfonylchlorid
2,4-Dichlor-6-methylbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₇H₅Cl₃O₂S Molecular Weight: 259.54 |
MDL:
MFCD00204179 CAS-Nummer: 175278-26-9 |