2,4-Dichlorthiobenzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2,4-Dichlorthiobenzoesäureamid
021316-1G
021316-2.5G
FLUO021316-1GEA
91.2
EUR
FLUO021316-1G
FLUO021316-2.5G
2,4-Dichlorthiobenzamid
2,4-Dichlorthiobenzamid
Formel:
C₇H₅Cl₂NS |
MDL:
MFCD00173930 CAS-Nummer: 2775-38-4 |