2,4-Pyridindicarbonitril
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
2,4-Dicyanpyridin
XBX00038.250
XBX00038.1
CHMPXBX00038.250EA
0
EUR
CHMPXBX00038.250
MAYBXBX00038.1
2,4-Pyridindicarbonitril
2,4-Pyridindicarbonitril
Formel:
C₇H₃N₃ Molecular Weight: 129,12 g/mol Siedepunkt: 274 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 91…92 °C |
MDL:
MFCD00014627 CAS-Nummer: 29181-50-8 EINECS: 249-492-0 |