2,4-Difluorbenzoesäure

Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung

CA-4019-5G CA-4019-25G CA-4019-100G
COBBCA-4019-5GEA 25.5 EUR
COBBCA-4019-5G COBBCA-4019-25G COBBCA-4019-100G
2,4-Difluorbenzoesäure
2,4-Difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄F₂O₂
Molecular Weight: 158,1 g/mol
Siedepunkt: 241 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 185 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011670
CAS-Nummer: 1583-58-0
EINECS: 216-430-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR