2,4-Difluorbenzolsulfonamid
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
2,4-Difluorbenzolsulfonsäureamid
CD10447.250
CD10447.1
CHMPCD10447.250EA
0
EUR
CHMPCD10447.250
MAYBCD10447.1
2,4-Difluorbenzolsulfonamid
2,4-Difluorbenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₅F₂NO₂S Molecular Weight: 193,17 g/mol |
MDL:
MFCD01320743 CAS-Nummer: 13656-60-5 |