2,4-Difluorbenzolsulfonamid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2,4-Difluorbenzolsulfonsäureamid
CFF1017.1
005526-1G
005526-5G
CHMPCFF1017.1EA
522
EUR
CHMPCFF1017.1
FLUO005526-1G
FLUO005526-5G
2,4-Difluorbenzolsulfonamid
2,4-Difluorbenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₅F₂NO₂S Molecular Weight: 193,17 g/mol |
MDL:
MFCD01320743 CAS-Nummer: 13656-60-5 |