2,4-Difluorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7534-25G OS-7534-1G OS-7534-5G
COBBOS-7534-25GEA 302 EUR
COBBOS-7534-25G COBBOS-7534-1G COBBOS-7534-5G
2,4-Difluorpyridin
2,4-Difluoropyridine
Formel: C₅H₃F₂N
MDL: MFCD04114162
CAS-Nummer: 34941-90-7