2,4-Dihydroxypyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxy-2-pyridon, Pyridin-2,4-diol
OS-7554-25G OS-7554-5G OS-7554-1G
COBBOS-7554-25GEA 88.4 EUR
COBBOS-7554-25G COBBOS-7554-5G COBBOS-7554-1G
2,4-Dihydroxypyridin
2,4-Dihydroxypyridin
Formel: C₅H₅NO₂
Molecular Weight: 111,10 g/mol
Siedepunkt: 315 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 275…277 °C
MDL: MFCD00006273
CAS-Nummer: 626-03-9
EINECS: 210-924-8