2,4-Dimethoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-2667-5G
BB-2667-25G
BB-2667-1G
BB-2667-100G
COBBBB-2667-5GEA
63.9
EUR
COBBBB-2667-5G
COBBBB-2667-25G
COBBBB-2667-1G
COBBBB-2667-100G
2,4-Dimethoxyphenylboronsäure
2,4-Dimethoxyphenylboronsäure
Formel:
C₈H₁₁BO₄ Molecular Weight: 181.98 g/mol |
MDL:
MFCD01074590 CAS-Nummer: 133730-34-4 |