2,5-Dibrom-3,6-difluorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 2,5-Dibrom-3,6-difluorbenzolsulfochlorid, 2,5-Dibrom-3,6-difluorbenzolsulfonsäurechlorid
HAN00024.250 HAN00024.1
CHMPHAN00024.250EA 0 EUR
CHMPHAN00024.250 MAYBHAN00024.1
2,5-Dibrom-3,6-difluorbenzolsulfonylchlorid
2,5-Dibrom-3,6-difluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆HBr₂ClF₂O₂S
Molecular Weight: 370,4 g/mol
MDL: MFCD00052364
CAS-Nummer: 207853-66-5
UN: 3261
ADR: 8,II