2,5-Dibrom-3-picolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2,5-Dibrom-3-methylpyridin
OS-7593-100G
OS-7593-5G
OS-7593-25G
COBBOS-7593-100GEA
181
EUR
COBBOS-7593-100G
COBBOS-7593-5G
COBBOS-7593-25G
2,5-Dibrom-3-picolin
2,5-Dibrom-3-picolin
Formel:
C₆H₅Br₂N Molecular Weight: 250.92 g/mol |
MDL:
MFCD02093085 CAS-Nummer: 3430-18-0 UN: 2811 ADR: 6.1 III |