2,5-Dibrom-3-picolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,5-Dibrom-3-methylpyridin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
637661-1G 637661-5G
SIAL637661-1GEA 26 EUR
SIAL637661-1G SIAL637661-5G
2,5-Dibrom-3-picolin, Sigma-Aldrich®
2,5-Dibrom-3-picolin
Formel: C₆H₅Br₂N
Molecular Weight: 250,92 g/mol
MDL: MFCD02093085
CAS-Nummer: 3430-18-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III