2,5-Dibrom-4-picolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2,5-Dibrom-4-methylpyridin
PY-7115-1G
PY-7115-5G
PY-7115-25G
PY-7115-100G
COBBPY-7115-1GEA
22
EUR
COBBPY-7115-1G
COBBPY-7115-5G
COBBPY-7115-25G
COBBPY-7115-100G
2,5-Dibrom-4-picolin
2,5-Dibrom-4-picolin
Formel:
C₆H₅Br₂N Molecular Weight: 250,92 g/mol |
MDL:
MFCD00234955 CAS-Nummer: 3430-26-0 |