2,5-Dibrompyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
OT-0325-25G OT-0325-100G
COBBOT-0325-25GEA 38.5 EUR
COBBOT-0325-25G COBBOT-0325-100G
2,5-Dibrompyridin
2,5-Dibromopyridine
Formel: C₅H₃Br₂N
Molecular Weight: 236,89 g/mol
Siedepunkt: 234…235 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 90…93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006221
CAS-Nummer: 624-28-2
EINECS: 210-839-6