2,5-Dichlorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-2662-25G BB-2662-1G BB-2662-5G
COBBBB-2662-25GEA 242 EUR
COBBBB-2662-25G COBBBB-2662-1G COBBBB-2662-5G
2,5-Dichlorphenylboronsäure
2,5-Dichlorphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BCl₂O₂
Molecular Weight: 190,82 g/mol
MDL: MFCD01863182
CAS-Nummer: 135145-90-3