2,5-Difluor-4-hydroxybenzaldehyd ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H31528.03
H31528.06
H31528.03EA
97.8
EUR
H31528.03
H31528.06
2,5-Difluor-4-hydroxybenzaldehyd ≥99%
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 918523-99-6
Molecular Formula: C7H4F2O2
Formula Weight: 158.11
Melting Point: 145-148°
MDL No.: MFCD04112521
Formel:
C₇H₄F₂O₂ Schmelzpunkt: 145…148 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04112521 CAS-Nummer: 918523-99-6 |