2,5-Difluorbenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
CA-4075-5G CA-4075-25G CA-4075-100G
COBBCA-4075-5GEA 26.2 EUR
COBBCA-4075-5G COBBCA-4075-25G COBBCA-4075-100G
2,5-Difluorbenzoesäure
2,5-Difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄F₂O₂
Molecular Weight: 158,1 g/mol
Siedepunkt: 242 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 131…132 °C
MDL: MFCD00002410
CAS-Nummer: 2991-28-8
EINECS: 221-060-6