2,5-Difluorbenzolsulfonamid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2,5-Difluorbenzolsulfonsäureamid
CFF1018.1
005521-1G
005521-5G
CHMPCFF1018.1EA
522
EUR
CHMPCFF1018.1
FLUO005521-1G
FLUO005521-5G
2,5-Difluorbenzolsulfonamid
2,5-Difluorbenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₅F₂NO₂S Molecular Weight: 193,17 g/mol |
MDL:
MFCD00798115 CAS-Nummer: 120022-63-1 |