2,5-Dimethoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(2,5-Dimethoxyphenyl)metaborsäure, 2,5-Dimethoxybenzolboronsäure, Dihydroxy(2,5-dimethoxyphenyl)boran
BB-2668-1G
BB-2668-5G
BB-2668-100G
BB-2668-25G
COBBBB-2668-1GEA
25.4
EUR
COBBBB-2668-1G
COBBBB-2668-5G
COBBBB-2668-100G
COBBBB-2668-25G
2,5-Dimethoxyphenylboronsäure
2,5-Dimethoxyphenylboronsäure
Formel:
C₈H₁₁BO₄ Molecular Weight: 181.98 g/mol |
MDL:
MFCD01318181 CAS-Nummer: 107099-99-0 |