2,5-Dimethylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-2669-5G BB-2669-25G BB-2669-100G
COBBBB-2669-5GEA 46.2 EUR
COBBBB-2669-5G COBBBB-2669-25G COBBBB-2669-100G
2,5-Dimethylphenylboronsäure
2,5-Dimethylphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₁BO₂
Molecular Weight: 149,98 g/mol
MDL: MFCD01863525
CAS-Nummer: 85199-06-0