2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
OS-7542-25G OS-7542-5G OS-7542-1G
COBBOS-7542-25GEA 0 EUR
COBBOS-7542-25G COBBOS-7542-5G COBBOS-7542-1G
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridin
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridin
Formel: C₁₄H₂₃N
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006305
CAS-Nummer: 38222-83-2
EINECS: 253-834-4