2,6-Dichlorpyridin

Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung

OS-7427-25G OS-7427-100G OS-7427-5G
COBBOS-7427-25GEA 37.5 EUR
COBBOS-7427-25G COBBOS-7427-100G COBBOS-7427-5G
2,6-Dichlorpyridin
2,6-Dichloropyridine
Formel: C₅H₃Cl₂N
Molecular Weight: 147.99 g/mol
Siedepunkt: 211
Schmelzpunkt: 83…86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006244
CAS-Nummer: 2402-78-0
EINECS: 219-282-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR