2,6-Pyridindicarbonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,6-Dicyanpyridin
464899-1G 464899-5G
SIAL464899-1GEA 68.8 EUR
SIAL464899-1G SIAL464899-5G
2,6-Pyridindicarbonitril, Sigma-Aldrich®
2,6-Pyridindicarbonitril
Formel: C₇H₃N₃
Molecular Weight: 129,12 g/mol
MDL: MFCD00129021
CAS-Nummer: 2893-33-6
EINECS: 220-766-1