2,6-Difluor-3-hydroxybenzaldehyd 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H32250.MD
H32250.03
H32250.MDEA
74.4
EUR
H32250.MD
H32250.03
2,6-Difluor-3-hydroxybenzaldehyd 95%
2,6-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde
Purity: 95%
CAS No.: 152434-88-3
Molecular Formula: C7H4F2O2
Formula Weight: 158.11
Melting Point: 110-114°
MDL No.: MFCD08275284
Formel:
C₇H₄F₂O₂ Schmelzpunkt: 110…114 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08275284 CAS-Nummer: 152434-88-3 |