2,6-Difluor-3-methylbenzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2,6-Difluor-m-methylbenzaldehyd, 2,6-Difluor-3-tolylaldehyd, 2,6-Difluor-m-tolylaldehyd, 2,6-Difluor-m-tolualdehyd, 2,6-Difluor-3-tolualdehyd
005747-5G 005747-1G
FLUO005747-5GEA 224 EUR
FLUO005747-5G FLUO005747-1G
2,6-Difluor-3-methylbenzaldehyd
2,6-Difluoro-3-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₆F₂O
Molecular Weight: 156,13 g/mol
MDL: MFCD01631333
CAS-Nummer: 261763-34-2