2,6-Difluor-3-nitrobenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4078-5G CA-4078-25G CA-4078-1G
COBBCA-4078-5GEA 38.2 EUR
COBBCA-4078-5G COBBCA-4078-25G COBBCA-4078-1G
2,6-Difluor-3-nitrobenzoesäure
2,6-Difluoro-3-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₂NO₄
MDL: MFCD00119291
CAS-Nummer: 83141-10-0