2,6-Difluorbenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
CA-4073-100G CA-4073-5G CA-4073-25G
COBBCA-4073-100GEA 98.3 EUR
COBBCA-4073-100G COBBCA-4073-5G COBBCA-4073-25G
2,6-Difluorbenzoesäure
2,6-Difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄F₂O₂
Molecular Weight: 158.1 g/mol
Siedepunkt: 72…77 °C (13 mmHg)
Schmelzpunkt: 159…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002411
CAS-Nummer: 385-00-2
EINECS: 206-856-3