2,6-Dimethoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-2592-5G BB-2592-25G BB-2592-100G
COBBBB-2592-5GEA 28.5 EUR
COBBBB-2592-5G COBBBB-2592-25G COBBBB-2592-100G
2,6-Dimethoxyphenylboronsäure
2,6-Dimethoxyphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₁BO₄
Molecular Weight: 181.98 g/mol
MDL: MFCD01318987
CAS-Nummer: 23112-96-1